Descripción
Semi-quantitative test strips for the determination of Iron. Ideal for rapid and easy analysis of Iron directly on-site. No maintenance or calibration is required.
Información de órdenes
Graduaciones
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Tiras reactivas semicuantitativas |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación rápida y sencilla de hierro total |
| Graduaciones | De 0 a 100 mg/l |
| Cantidad | 100/paq. |
| Tipo | 100 tiras reactivas de hierro total |