Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Termómetro de inmersión total
Código de producto. 15342941
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -100 °C a +50 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
15342941 De -100 °C a +50 °C cada uno
1 options
Código de producto. 15342941 Proveedor Bel-Art™ Scienceware™ N.º de proveedor B607601400
Edge
Especificaciones
Tipo de inmersión Total
Longitud (métrico) 300 mm
Tipo de producto Termómetro
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (métrico) -100 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -100 °C a +50 °C
Subdivisión 1 °C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • THERMOMETER, -100/50C, 1DIV, TOTAL, 300MM
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: toluene