Learn More
Palintest™ Prueba de cloro total libre
Descripción
- Envasado en una cómoda caja, los kits de bolsillo contienen reactivos y todos los accesorios necesarios para realizar pruebas visuales sencillas de parámetros que van desde amoniaco hasta zinc
- Proporcionar un enfoque económico para las pruebas de agua para aplicaciones tales como el monitoreo de acuarios y el control del tratamiento de agua doméstico y profesional.
- Los kits de bolsillo están basados en reactivos en comprimidos y métodos de comparación visual de color o cambios de color/turbidez
- Estos kits asequibles son de especial interés para empresas que comercializan sistemas de tratamiento de agua para usuarios domésticos o industriales
- Los kits son ideales para su inclusión en dichos sistemas o para la comercialización a usuarios de dichos equipos
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 50/Paq. |
| temp | De 0 a 2 mg/l |
| Suficiente para | 50 pruebas |
| Tipo | Prueba de cloro total libre |