Learn More
Thermo Scientific™ Reactivos de colesterol total
Código de producto. 10178058 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 125 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10178058 2 x 125 mL 1 set
1 options
Código de producto. 10178058 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TR13421
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Determine la cantidad de colesterol en suero in vitro con los reactivos de colesterol total Thermo Scientific™.
La medición de los niveles de colesterol en suero puede servir como indicador de la función tiroidea, hepática o biliar, la absorción intestinal, las enfermedades suprarrenales y la predisposición a la coronariopatía. El aumento de los niveles está asociado con nefrosis, diabetes mellitus e ictericia obstructiva. Cuando se utilizan en combinación con la determinación de triglicéridos, HDL y LDL, los ensayos de colesterol total proporcionan información valiosa para la predicción de coronariopatías. El descenso de los niveles se puede observar en casos de hipertiroidismo, determinadas anemias, malabsorción y síndromes consuntivos.
  • Ofrece una estabilidad reconstituida de hasta 12 meses y kits de distintos tamaños para minimizar los residuos de los reactivos.
  • Adecuado para el uso manual o en analizadores automatizados de química clínica
  • Existen aplicaciones disponibles para una amplia gama de analizadores automatizados previa solicitud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Descripción Colesterol Infinity, 2 x 125 ml
Marcado CE Sí
Analitos detectables Colesterol
Tipo de muestra Suero o plasma, Suero, Suero o plasma
Tipo Reactivo
Linealidad Hasta 20 mmol/l (774 mg/dl)
Métodos de compatibilidad Criterio de valoración
Cantidad 2 x 125 mL
Estabilidad Hasta la fecha de caducidad a entre 2 y 8 °C