missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Estándares de número de ácidos totales

Código de producto. p-7161076
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
50 g
125 g
3 × 50 g
Concentración:
0,99 mg de KOH/g
0.10 mg KOH/g
0.49 mg KOH/g
1.54 mg KOH/g
2,02 mg de KOH/g
2,48 mg de KOH/g
2.48 mg KOH/g
2.93 mg KOH/g
4,57 mg de KOH/g
Tamaño de la unidad:
125 g
50 g
paquete de 3
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Concentración unitSize
11985134 125 g 0.10 mg KOH/g 125 g
16020430 125 g 0.49 mg KOH/g 125 g
16040430 50 g 0,99 mg de KOH/g 125 g
11915144 125 g 1.54 mg KOH/g 125 g
16070430 50 g 2,02 mg de KOH/g 50 g
15175993 3 × 50 g 2,48 mg de KOH/g paquete de 3
11935144 50 g 2.48 mg KOH/g 50 g
16090430 50 g 2.93 mg KOH/g 50 g
15185993 3 × 50 g 4,57 mg de KOH/g paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11985134 Proveedor Paragon Scientific N.º de proveedor TAN001

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ISO 17025 e ISO 17034 de Paragon Scientifi Número de ácido (AN) las normas se fabrican específicamente para la verificación de los instrumentos analíticos utilizados para determinar el número de ácido mediante valoración potenciométrica. Cada estándar está certificado de conformidad estricta con los protocolos internacionales de métodos de prueba, ASTM D664/IP 177.

Cada estándar está certificado de conformidad estricta con los protocolos internacionales de métodos de prueba, ASTM D664 / IP 177. La fabricación y certificación se lleva a cabo en estricta conformidad con las acreditaciones dobles UKAS de Paragon Scientific ISO 17025 e ISO 17034. Esta doble acreditación nos permite garantizar el más alto nivel de garantía de acreditación y proporciona los datos certificados más creíbles disponibles en todo el mundo.

  • Número de ácido (TAN) probado y certificado de acuerdo con ASTM D664 / IP 177
  • Certificado en estricta conformidad con ISO 17025 e ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS
  • El nivel más alto de garantía de acreditación, proporcionando los datos certificados más creíbles disponibles en todo el mundo.
  • Plenamente trazable a las normas internacionales y a los bajos niveles de incertidumbre consigue la máxima precisión de los datos.
  • Normalmente se utiliza en el análisis de aceites y lubricantes usados, pero no se limita a ellos.
  • Se suministra en paquetes de un solo volumen o en paquetes triples.
  • Se suministran en envases de vidrio a prueba de manipulación, lo que garantiza la integridad de las muestras.
  • Fabricado en el Reino Unido
  • 24 meses de vida útil.

Especificaciones

Concentración 0.10 mg KOH/g
Cantidad 125 g
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • TAN001
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

Valores nominales citados

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.