Learn More
Tosilsarcosina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tosylsarcosine-d3 |
| CAS | 35009-46-2 |
| Fórmula molecular | C10H10D3NO4S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-(Methyl-d3)-N-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-glycine, N-(p-Tolylsulfonyl)-sarcosine-d3, N-Methyl-d3-N-[(4-methylphenyl)sulfonyl]glycine, N-Tosylsarcosine-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO4S/c1-8-3-5-9(6-4-8)16(14,15)11(2)7-10(12)13/h3-6H,7H2,1-2H3,(H,12,13)/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(CC(=O)O)S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[(4-metilfenil)sulfonil-(trideuteriometil)amino]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 246.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.0754 |