Learn More
Isocianuro de tosilmetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tosylmethyl Isocyanide |
| CAS | 36635-61-7 |
| Fórmula molecular | C9H9NO2S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-[(Isocyanomethyl)sulfonyl]-4-methylbenzene, (4-Methylphenylsulfonyl)methyl Isocyanide, (p-Tolylsulfonyl)methyl isocyanide, 4-Toluenesulfonylmethyl Isocyanide, 4-Tolylsulfonylmethyl Isocyanide, Isocyanomethyl p-Tolyl Sulfone, NSC 631633, TOSMIC, p-Toluenesulfonylmethyl Isocyanide, p-Toluenesulfonylmethylisonitrile, p-Tosylmethyl Isocyanide, p-Tosylmethyl Isonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO2S/c1-8-3-5-9(6-4-8)13(11,12)7-10-2/h3-6H,7H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C[N+]#[C-] |
| Nombre IUPAC | 1-(isocianometil sulfonilo)-4-metilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 195.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.0354 |