Learn More
Isocianida de tosilmetilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10447582 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10447582 5 g Frasco de vidrio 5 g
10205860 25 g Frasco de vidrio 25 g
10093253 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10447582 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 182450050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 36635-61-7 | C9H9NO2S | 195.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36635-61-7
Fórmula molecular C9H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 195.24
Número MDL MFCD00000005
Clave InChI CFOAUYCPAUGDFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tosylmethyl isocyanide, tosmic, p-toluenesulfonylmethyl isocyanide, 4-toluenesulphonylmethyl isocyanide, 4-toluenesulfonylmethyl isocyanide, tosylmethylisocyanide, 1-isocyanomethylsulfonyl-4-methylbenzene, p-tolylsulfonyl methyl isocyanide, unii-c35fd6olh8, 1-isocyanomethyl sulfonyl-4-methylbenzene
PubChem CID 161915
Nombre IUPAC 1-(isocianometil sulfonilo)-4-metilbenceno
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C[N+]#[C-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tosylmethyl isocyanide
Punto de fusión 111.0°C to 113.0°C
Pérdida por secado 2% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4SO2CH2NC
Cantidad 5 g
Fieser 04,514; 05,684; 06,600; 07,377; 08,493; 10,409; 11,539; 12,511; 13,313; 17,20
Índice Merck 15, 9715
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tosylmethyl isocyanide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.