Learn More
Cianuro de tosil (>90%), TRC
Código de producto. 30450554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30450554 5 g -
30449879 25 g -
30456914 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30450554 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT6310005G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19158-51-1
Fórmula molecular C8H7NO2S
Peso molecular (g/mol) 181.21
Sinónimo 4-Methylbenzenesulfonyl Cyanide, p-Toluenesulfonyl Cyanide, 4-Toluenesulfonyl Cyanide, Tosyl Cyanide, p-Tolylsulfonyl Cyanide
Nombre IUPAC (4-metilfenil)sulfonilformonitrilo
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tosyl Cyanide
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7NO2S/c1-7-2-4-8(5-3-7)12(10,11)6-9/h2-5H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.0197