Learn More
Tosufloxacin tosylate hydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16498718
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
200 miligramos
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498718 10 g 10 g
16491128 5 g 5 g
16432359 1 g 1 g
16411466 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16498718 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1802A
MedChemExpress Tosufloxacin (tosylate hydrate) is a fluoroquinolone antibacterial agent.
Tosufloxacin (tosylate hydrate) is a fluoroquinolone antibacterial agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tosufloxacin tosylate hydrate
Forma física Solid
CAS 1400591-39-0
Color Blanco
Cantidad 10 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H25F3N4O7S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo A-61827 tosylate hydrate
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (21.02 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC1=CC=C(S(=O)(O)=O)C=C1.O=C(C2=CN(C3=CC=C(F)C=C3F)C4=C(C=C(F)C(N5CC(N)CC5)=N4)C2=O)O.O
Peso molecular (g/mol) 594.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 594.56
Porcentaje de pureza 99.03%