Learn More
Tosedostat, MedChemExpress
Código de producto. 16488777
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488777 5 mg 5 miligramos
16482317 50 mg 50 miligramos
16456556 100 mg 100 miligramos
16423446 25 mg 25 miligramos
16416188 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16488777 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14807
MedChemExpress Tosedostat (CHR-2797) is an orally active aminopeptidase inhibitor. CHR-2797 exerts antiproliferative effects against a range of tumor cell lines.
Tosedostat (CHR-2797) is an orally active aminopeptidase inhibitor. CHR-2797 exerts antiproliferative effects against a range of tumor cell lines.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tosedostat
Forma física Solid
CAS 238750-77-1
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H30N2O6
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo CHR-2797
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (61.51 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(OC1CCCC1)[C@@H](NC([C@@H]([C@H](O)C(NO)=O)CC(C)C)=O)C2=CC=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 406.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.47
Porcentaje de pureza 98.37%