Learn More
Torsemide, MedChemExpress
Descripción
Torsemide (Torasemide) is an orally active loop diuretic. Torsemide has anti-aldosterone and vasodilatory effects. Torsemide also can be used for the research of heart failure, renal disease and hepatic cirrhosis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Torsemide |
| CAS | 56211-40-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H20N4O3S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Torasemide |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 3.5 mg/mL (10.05 mM) |
| SMILES | O=S(C1=C(NC2=CC=CC(C)=C2)C=CN=C1)(NC(NC(C)C)=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 348.42 |
| Mostrar más |