Learn More
Mecmesin™ Medidor de par de torsión digital Tornado™
Código de producto. 11953818
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Medidor de par de torsión digital
Código de producto.
11953818 Medidor de par de torsión digital
1 options
Código de producto. 11953818 Proveedor Mecmesin™ N.º de proveedor 876102
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Describe dos picos de par de torsión críticos asociados con cierres a prueba de manipulación.
  • Par de deslizamiento, puente
  • Mandos de control intuitivos y claros
  • Bandas de tolerancia para mediciones de par de torsión aceptables
  • Almacena hasta 500 lecturas en la memoria
  • Entrada de alimentación eléctrica
  • Diseño robusto, ligero y resistente al agua
  • Medición: De 0 a 6 nm
  • Peso: 3kg
  • Diámetro del contenedor: Entre 1 y 19cm
  • Resolución de pantalla: 0.0002N.m
Especificaciones
Tipo de producto Medidor de par de torsión
Descripción Medidor de par de torsión digital Tornado 6
Para utilizar con (aplicación) Describe dos picos de par críticos asociados con cierres a prueba de manipulación.