Learn More
Torkinib, MedChemExpress
Código de producto. 16474996
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474996 100 mg 100 miligramos
16470347 50 mg 50 miligramos
16446707 5 mg 5 miligramos
16423998 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16474996 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10474
MedChemExpress Torkinib (PP 242) is a selective and ATP-competitive mTOR inhibitor with an IC50 of 8 nM. PP242 inhibits both mTORC1 and mTORC2 with IC50s of 30 nM and 58 nM, respectively.
Torkinib (PP 242) is a selective and ATP-competitive mTOR inhibitor with an IC50 of 8 nM. PP242 inhibits both mTORC1 and mTORC2 with IC50s of 30 nM and 58 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Torkinib
CAS 1092351-67-1
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H16N6O
Cantidad 100 mg
Sinónimo PP 242
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (162.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C2C(N(N=C2C3=CC4=C(N3)C=CC(O)=C4)C(C)C)=NC=N1
Peso molecular (g/mol) 308.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.34
Porcentaje de pureza 97.75%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease