Learn More
Tork Papel de Limpieza de Fibra Virgen Más
Código de producto. 10348754 Tienda Tork Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
160 m x 245 mm
255 m x 235 mm
Tamaño de la unidad:
2 rollos
6 rollos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
10348754 160 m x 245 mm 6 rollos
10155624 255 m x 235 mm 2 rollos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10348754 Proveedor Tork N.º de proveedor 101250
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Especificaciones
Tipo de producto Papel limpiador Plus
Longitud (métrico) 160 mm
Anchura (métrico) 245 mm
Material Fibra virgen
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 160 m x 245 mm
Formato Rollo de dispensador
Para utilizar con (equipo) Tork Dispensador de alimentación central, Tork Paquete de inicio de alimentación central, Tork Dispensador de alimento con centro de metal
Cantidad de embalaje 6 rollo
Tela 2 capa