Learn More
Tork Papel de Limpieza de Fibra Virgen Más
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10155624 Tienda Tork Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
160 m x 245 mm
255 m x 235 mm
Tamaño de la unidad:
2 rollos
6 rollos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
10155624 255 m x 235 mm 2 rollos
10348754 160 m x 245 mm 6 rollos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10155624 Proveedor Tork N.º de proveedor 130041
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Especificaciones
Tipo de producto Papel limpiador Plus
Longitud (métrico) 255 m
Anchura (métrico) 235 mm
Material Fibra virgen
Certificaciones/conformidad ISO 14001 y EMAS
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 255 m x 235 mm
Formato Rollo
Para utilizar con (equipo) Soporte para suelo Tork, soporte portátil para suelo de alto rendimiento Tork en blanco, soporte mural Tork
Cantidad de embalaje 2 rollos
Tela 2 capas