Especificaciones
| Tipo de producto | Papel limpiador |
| Longitud (métrico) | 120 m |
| Anchura (métrico) | 215 mm |
| Material | Fibra virgen |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 e ISO 14001 |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Dimensiones (L x An) | 120 m x 215 mm |
| Formato | Rollo de alimentación central mini |
| Para utilizar con (equipo) | Tork Minidispensador portátil de alimentación central, Tork Minidispensador portátil de alimentación central, Tork Dispensador de alimentación central, Tork Paquete de inicio de alimentación central, Tork Dispensador de pienso central metálico |
| Mostrar más |