Learn More
Tork Papel de limpieza de alta resistencia
Código de producto. 10185634 Tienda Tork Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
340 m x 36,9 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
10185634 340 m x 36,9 cm cada uno
1 options
Código de producto. 10185634 Proveedor Tork N.º de proveedor 130070
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Especificaciones
Tipo de producto Papel de limpieza resistente
Longitud (métrico) 340 m
Anchura (métrico) 37 cm
Material Papel
Certificaciones/conformidad Aprobado para el contacto con alimentos
Color Azul
Dimensiones (L x An) 340 m x 36,9 cm
Formato Rollo
Para utilizar con (aplicación) Multiusos: se adapta a la mayoría de las tareas de limpieza, buena absorción de aceite y agua, resistente cuando está mojado.
Tela 2 capa