Learn More
Tork Artículos básicos
GREENER_CHOICE
Product Code. 10746601 Shop All Tork Products
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
120 m x 21,5 cm
300 m x 20 cm
Unit Size:
6 rollos
paquete de 11
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensiones (L x An) unitSize
10746601 120 m x 21,5 cm paquete de 11
10398964 300 m x 20 cm 6 rollos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10746601 Supplier Tork Supplier No. 120123
Add to basket
Add to basket
Specifications
Tipo de producto Limpiaparabrisas universales
Longitud (métrico) 120 m
Anchura (métrico) 21.5 cm
Material Papel
Certificaciones/conformidad Aprobado para el contacto con alimentos
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 120 m x 21,5 cm
Formato Mini rollo de alimentación central
Para utilizar con (aplicación) Ideales para zonas de alto consumo
Tela 1 capa