Learn More
Tork Artículos básicos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10398964 Tienda Tork Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
120 m x 21,5 cm
300 m x 20 cm
Tamaño de la unidad:
6 rollos
paquete de 11
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
10398964 300 m x 20 cm 6 rollos
10746601 120 m x 21,5 cm paquete de 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10398964 Proveedor Tork N.º de proveedor 120155
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28036
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Especificaciones
Tipo de producto Limpiaparabrisas universales
Longitud (métrico) 300 m
Anchura (métrico) 20 cm
Material Papel
Certificaciones/conformidad Aprobado para el contacto con alimentos
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 300 m x 20 cm
Para utilizar con (aplicación) Ideales para zonas de alto consumo
Tela 1 capa