Learn More
Torin 2, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Torin 2 |
| CAS | 1223001-51-1 |
| Fórmula molecular | C24H15F3N4O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 9-(6-Amino-3-pyridinyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-benzo[h]-1,6-naphthyridin-2(1H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H15F3N4O/c25-24(26,27)17-2-1-3-18(11-17)31-22(32)9-6-16-13-29-20-7-4-14(10-19(20)23(16)31)15-5-8-21(28)30-12-15/h1-13H,(H2,28,30) |
| SMILES | Nc1ccc(cn1)c2ccc3ncc4C=CC(=O)N(c5cccc(c5)C(F)(F)F)c4c3c2 |
| Nombre IUPAC | 9-(6-aminopiridin-3-il)-1-[3-(trifluorometil)fenil]benzo[h][1,6]naftiridin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 432.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 432.1198 |