Learn More
Tocris Bioscience™ Torin 2
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18034652
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18034652 50 mg 50 miligramos
18015192 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18034652 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4248/50
Potent and selective mTOR inhibitor
Potent and selective mTOR inhibitor (IC50 = 2.1 nM). Displays 800-fold cellular selectivity for mTOR over PI3K (cellular EC50 values are 0.25 and 200 nM for mTOR and PI3K respectively). Activates autophagy. Orally available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1223001-51-1
Fórmula molecular C24H15F3N4O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Torin 2
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.4
Pureza >98%
Peso molecular 432.406