Learn More
Torin 1, MedChemExpress
Descripción
Torin 1 is a potent inhibitor of mTOR with an IC50 of 3 nM. Torin 1 inhibits both mTORC1/2 complexes with IC50 values between 2 and 10 nM. Torin 1 is an effective inducer of autophagy.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Torin 1 |
| CAS | 1222998-36-8 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C35H28F3N5O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 2 mg/mL (3.29 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=C1N(C2=C(C=C1)C=NC3=CC=C(C=C32)C4=CC5=CC=CC=C5N=C4)C6=CC=C(C(C(F)(F)F)=C6)N7CCN(CC7)C(CC)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 607.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 607.62 |
| Mostrar más |