Learn More
Toremifeno, TRC
Código de producto. 30136525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136525 500 mg 500 miligramos
30135606 1 g 1 g
18063010 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136525 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT547513500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89778-26-7
Fórmula molecular C26 H28 Cl N O
Peso molecular (g/mol) 405.96
Sinónimo Ethanamine, 2-[4-[(1Z)-4-chloro-1,2-diphenyl-1-buten-1-yl]phenoxy]-N,N-dimethyl-, Ethanamine, 2-[4-(4-chloro-1,2-diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N-dimethyl-, (Z)-, Ethanamine, 2-[4-[(1Z)-4-chloro-1,2-diphenyl-1-butenyl]phenoxy]-N,N-dimethyl- (9CI), 2-[4-[(1Z)-4-Chloro-1,2-diphenyl-1-buten-1-yl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine, Acapodene, Chlortamoxifen, Farestone, GTx 006, Toremifene, Z-Toremifene, 2-[4-[(1Z)-4-Chloro-1,2-diphenyl-1-butenyl]phenoxy]-N,N-dimethyl-ethanamine, (Z)-2-[4-(4-Chloro-1,2-diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N-dimethyl-ethanamine
Nombre IUPAC 2-[4-[(Z)-4-cloro-1,2-difenilbut-1-enil]fenoxi]-N,N-dimetiletanola
SMILES CN(C)CCOc1ccc(cc1)\C(=C(\CCCl)/c2ccccc2)\c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Toremifene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H28ClNO/c1-28(2)19-20-29-24-15-13-23(14-16-24)26(22-11-7-4-8-12-22)25(17-18-27)21-9-5-3-6-10-21/h3-16H,17-20H2,1-2H3/b26-25-
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.1859
Porcentaje de pureza >95%