Learn More
Torcetrapib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Torcetrapib |
| CAS | 262352-17-0 |
| Fórmula molecular | C26H25F9N2O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (2R,4S)-4-[[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]methyl](methoxycarbonyl)amino]-2-ethyl-3,4-dihydro-6-(trifluoromethyl)-1(2H)-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester, (-)-Torcetrapib, CP 529414 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H25F9N2O4/c1-4-18-12-21(19-11-15(24(27,28)29)6-7-20(19)37(18)23(39)41-5-2)36(22(38)40-3)13-14-8-16(25(30,31)32)10-17(9-14)26(33,34)35/h6-11,18,21H,4-5,12-13H2,1-3H3/t18-,21+/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)N1[C@H](CC)C[C@H](N(Cc2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)OC)c3cc(ccc13)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | etil (2R,4S)-4-[[3,5-bis(trifluorometil)fenil]metil-metoxicarbonilamino]-2-etil-6-(trifluorometil)-3,4-dihidro-2H-quinolina-1-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 600.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 600.1671 |