Learn More
Torcetrapib, MedChemExpress
Código de producto. 16481227
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481227 50 mg 50 miligramos
16457717 5 mg 5 miligramos
16434988 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16481227 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12089
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Torcetrapib (CP-529414) is a selective, potent cholesteryl ester transfer protein (CETP) inhibitor. A typical inhibition curve for whole human plasma, having a CETP concentration of 37 nM.
Torcetrapib (CP-529414) is a selective, potent cholesteryl ester transfer protein (CETP) inhibitor. A typical inhibition curve for whole human plasma, having a CETP concentration of 37 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Torcetrapib
Forma física Solid
CAS 262352-17-0
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H25F9N2O4
Sinónimo CP-529414
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (166.54 mM)
SMILES O=C(N1[C@H](CC)C[C@H](N(CC2=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C2)C(OC)=O)C3=C1C=CC(C(F)(F)F)=C3)OCC
Peso molecular (g/mol) 600.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 600.47
Porcentaje de pureza 99.39%