Learn More
Torasemida EP Impureza E, Mikromol™
Código de producto. 30051003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051003 25 mg 25 miligramos
17943346 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051003 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1283.050025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Torasemida EP Impureza E
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ethyl [(4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl)sulfonyl]carbamate
CAS 72810-57-2
Nombres de analitos o componentes ethyl [(4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl)sulfonyl]carbamate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C15 H17 N3 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Ethyl [[4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]carbamate, Torasemide Imp. E (EP), Ethyl [[4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]carbamate, Torasemide, Anhydrous Imp. E (EP), Torasemide, Anhydrous Impurity E, Torasemide Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C15H17N3O4S/c1-3-22-15(19)18-23(20,21)14-10-16-8-7-13(14)17-12-6-4-5-11(2)9-12/h4-10H,3H2,1-2H3,(H,16,17)(H,18,19)
SMILES CCOC(=O)NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2cccc(C)c2
Nombre IUPAC N-[4-(3-metilanilino)piridin-3-il]sulfonilcarbamato de etilo
Peso molecular (g/mol) 335.38
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 335,094 g/mol