Learn More
Torasemida, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30327040 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30327040 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC17602700
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Torasemide
CAS 56211-40-6
Nombres de analitos o componentes Torasemide
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C16 H20 N4 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo Torasemide anhydrous, 1-(1-Methylethyl)-3-[[4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urea, N-[[(1-Methylethyl)amino]carbonyl]-4-[(3-methylphenyl)amino]-3-pyridinesulfonamide
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20N4O3S/c1-11(2)18-16(21)20-24(22,23)15-10-17-8-7-14(15)19-13-6-4-5-12(3)9-13/h4-11H,1-3H3,(H,17,19)(H2,18,20,21)
SMILES CC(C)NC(=O)NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2cccc(C)c2
Nombre IUPAC 1-[4-(3-metilanilino)piridin-3-il]sulfonil-3-propan-2-ilurea
Peso molecular (g/mol) 348.42
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.1256 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.