Learn More
Torasemida anhidra Mikromol™
Descripción
Torasemida anhidra
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Torasemide |
| CAS | 56211-40-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Torasemide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H20 N4 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Torasemide anhydrous, 1-(1-Methylethyl)-3-[[4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urea, N-[[(1-Methylethyl)amino]carbonyl]-4-[(3-methylphenyl)amino]-3-pyridinesulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20N4O3S/c1-11(2)18-16(21)20-24(22,23)15-10-17-8-7-14(15)19-13-6-4-5-12(3)9-13/h4-11H,1-3H3,(H,17,19)(H2,18,20,21) |
| SMILES | CC(C)NC(=O)NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2cccc(C)c2 |
| Nombre IUPAC | 1-[4-(3-metilanilino)piridin-3-il]sulfonil-3-propan-2-ilurea |
| Mostrar más |