Learn More
Torasemida, anhidra, LoGiCal
Código de producto. 30458171
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458171 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458171 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1283.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Torasemide
CAS 56211-40-6
Nombres de analitos o componentes Torasemide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H20 N4 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Torasemide anhydrous, 1-(1-Methylethyl)-3-[[4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urea, N-[[(1-Methylethyl)amino]carbonyl]-4-[(3-methylphenyl)amino]-3-pyridinesulfonamide
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20N4O3S/c1-11(2)18-16(21)20-24(22,23)15-10-17-8-7-14(15)19-13-6-4-5-12(3)9-13/h4-11H,1-3H3,(H,17,19)(H2,18,20,21)
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)NC(=O)NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2cccc(C)c2
Nombre IUPAC 1-[4-(3-metilanilino)piridin-3-il]sulfonil-3-propan-2-ilurea
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 348.42
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.1256 g/mol