Learn More
Invitrogen™ TOR3A Polyclonal Antibody, Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17990473
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
200 μL
Tamaño de la unidad:
20 microlitros
200 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17990473 200 μL 200 microlitros
17900183 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17990473 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5145371
Rabbit Polyclonal Antibody
The function remains unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TOR3A
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% Proclin 300; pH 7.4
génica TOR3A
N.º de referencia del gen Q9ER38
Alias de gen Adir; ADIR2; ATP-dependant interferon response protein 1; ATP-dependant interferon responsive; ATP-dependent interferon-responsive protein; si:ch211-198n5.8; Tor3a; Torsin family 3 member A; torsin family 3, member A; torsin-3A
Símbolos de los genes TOR3A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Mouse TOR3A protein, Leu111-Asp352 (Accession Q9ER38).
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 200 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 30935
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG