Learn More
Topterona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Topterone |
| CAS | 60607-35-4 |
| Fórmula molecular | C22 H34 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Topterone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H34O2/c1-4-10-22(24)13-9-19-17-6-5-15-14-16(23)7-11-20(15,2)18(17)8-12-21(19,22)3/h14,17-19,24H,4-13H2,1-3H3/t17-,18+,19+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| SMILES | CCC[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hidroxi-10,13-dimetil-17-propil-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 330.504 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.256 |