Learn More
TOPS, MedChemExpress
Descripción
TOPS, a Trinder's reagent, is a novel highly water-soluble aniline derivative
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | TOPS |
| CAS | 40567-80-4 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C12H18NNaO3S |
| Cantidad | 1 g |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 42 mg/mL (150.36 mM) |
| SMILES | O=S(CCCN(CC)C1=CC=CC(C)=C1)(O[Na])=O |
| Peso molecular (g/mol) | 279.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.33 |
| Mostrar más |