Learn More
Topramezone, TRC
Código de producto. 30136769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136769 250 mg 250 miligramos
30005605 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136769 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT542513250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 210631-68-8
Fórmula molecular C16 H17 N3 O5 S
Peso molecular (g/mol) 363.39
Sinónimo Methanone, [3-(4,5-dihydro-3-isoxazolyl)-2-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl](5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)- (9CI, ACI), [3-(4,5-Dihydro-3-isoxazolyl)-2-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl](5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanone (ACI), [3-(4,5-Dihydroisoxazol-3-yl)-2-methyl-4-methylsulfonylphenyl](5-hydroxy-1-methylpyrazol-4-yl)methanone, Arietta, BAS 670H, Benzuocaotong, Clio, Convey, Impact, Impact (herbicide), Pylex, Topramezone
Nombre IUPAC [3-(4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il)-2-metil-4-metilsulfonilfenilo]-(5-hidroxi-1-metilpirazol-4-il)metanona
SMILES Cc1c(ccc(c1C2=NOCC2)S(=O)(=O)C)C(=O)c3cnn(C)c3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Topramezone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17N3O5S/c1-9-10(15(20)11-8-17-19(2)16(11)21)4-5-13(25(3,22)23)14(9)12-6-7-24-18-12/h4-5,8,21H,6-7H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.0889
Porcentaje de pureza >95%