Learn More
Topotecan, MedChemExpress
Código de producto. 16445848
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16445848 10 mg 10 miligramos
16441997 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16445848 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13768
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Topotecan (SKF 104864A; NSC 609669) is an orally active and potent Topoisomerase I inhibitor. Topotecan induces cell cycle arrest in G0/G1 and S phases and promotes apoptosis. Topotecan shows anticancer activity.
Topotecan (SKF 104864A
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Topotecan
CAS 123948-87-8
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H23N3O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo SKF 104864A NSC 609669
SMILES O=C1[C@](O)(CC)C2=C(CO1)C(N3CC4=CC5=C(CN(C)C)C(O)=CC=C5N=C4C3=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 421.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.45
Grado Research
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death