Learn More
Clorhidrato de topotecán, TRC
Código de producto. 30452009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452009 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30452009 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT5425001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Topotecan Hydrochloride
CAS 119413-54-6
Fórmula molecular C23 H23 N3 O5 . Cl H
Cantidad 1 g
Sinónimo (4S)-10-[(Dimethylamino)methyl]-4-ethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione Hydrochloride (1:1), 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione','10-[(dimethylamino)methyl]-4-ethyl-4,9-dihydroxy-','monohydrochloride','(4S)- (9CI), 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione','10-[(dimethylamino)methyl]-4-ethyl-4,9-dihydroxy-','monohydrochloride','(S)-, (S)-10-[(Dimethylamino)methyl]-4-ethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[l,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione monohydrochloride, Hycamtin, NSC 609669, Nogitecan hydrochloride, SKF 104864A, SKFS 104864A, Topotecan chlorohydrate, Topotecan hydrochloride, Xinze
Fórmula InChI InChI=1S/C23H23N3O5.ClH/c1-4-23(30)16-8-18-20-12(9-26(18)21(28)15(16)11-31-22(23)29)7-13-14(10-25(2)3)19(27)6-5-17(13)24-20;/h5-8,27,30H,4,9-11H2,1-3H3;1H/t23-;/m0./s1
SMILES Cl.CC[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C3N(Cc4cc5c(CN(C)C)c(O)ccc5nc34)C2=O
Nombre IUPAC (19S)-8-[(dimetilamino)metil]-19-etil-7,19-dihidroxi-17-oxa-3,13-diazapentaciclo[11.8.0.02,11.04,9.015,20]henicosa-1(21),2,4(9),5,7,10,15(20)-heptaeno-14,18-diona;hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 457.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 457.1404