Learn More
Topotecan Hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16486316
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16486316 100 mg 100 miligramos
16455848 10 mg 10 miligramos
16451997 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16486316 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13768A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Topotecan Hydrochloride (SKF 104864A Hydrochloride) is a Topoisomerase I inhibitor with potent antineoplastic activities.
Topotecan Hydrochloride (SKF 104864A Hydrochloride) is a Topoisomerase I inhibitor with potent antineoplastic activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Topotecan Hydrochloride
CAS 119413-54-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H24ClN3O5
Cantidad 100 mg
Sinónimo SKF 104864A HydrochlorideNSC 609669 Hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (218.38 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (72.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.O=C1[C@](O)(CC)C2=C(CO1)C(N3CC4=CC5=C(CN(C)C)C(O)=CC=C5N=C4C3=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 457.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 457.91
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death