Learn More
Topotecan-d6, TRC
Código de producto. 30240530
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240530 1 mg 1 miligramo
30240973 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30240530 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT5425021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1044904-10-0
Fórmula molecular C23 2H6 H17 N3 O5
Peso molecular (g/mol) 427.48
Sinónimo 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 10-[[di(methyl-d3)amino]methyl]-4-ethyl-4,9-dihydroxy-, (4S)-, Topotecan-d6, Topotecan D6 (N,N-dimethyl D6)
SMILES [2H]C([2H])([2H])N(Cc1c(O)ccc2nc3C4=CC5=C(COC(=O)[C@]5(O)CC)C(=O)N4Cc3cc12)C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Topotecan-d6
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H23N3O5/c1-4-23(30)16-8-18-20-12(9-26(18)21(28)15(16)11-31-22(23)29)7-13-14(10-25(2)3)19(27)6-5-17(13)24-20/h5-8,27,30H,4,9-11H2,1-3H3/t23-/m0/s1/i2D3,3D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 427.2014