Learn More
Sal sódica del ácido carboxílico topotecan-d6, TRC
Código de producto. 30456856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456856 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30456856 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT5425121MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Topotecan-d6 Carboxylic Acid Sodium Salt
CAS 1263470-27-4
Fórmula molecular C23 D6 H18 N3 Na O6
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H25N3O6.Na/c1-4-23(32,22(30)31)16-8-18-20-12(9-26(18)21(29)15(16)11-27)7-13-14(10-25(2)3)19(28)6-5-17(13)24-20;/h5-8,27-28,32H,4,9-11H2,1-3H3,(H,30,31);/q;+1/p-1/i2D3,3D3;
SMILES [2H]C([2H])([2H])N(Cc1c(O)ccc2nc3C4=CC(=C(CO)C(=O)N4Cc3cc12)C(O)(CC)C(=O)O[Na])C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC [2-[1-[[bis(trideuteriometil)amino]metil]-2-hidroxi-8-(hidroximetil)-9-oxo-11H-indolizino[1,2-b]quinolin-7-il]-2-hidroxibutanoil]oxisodio
Peso molecular (g/mol) 467.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 467.194