Learn More
IKA™ Miniagitador magnético Topolino Mobil™
Código de producto. 10014124 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
10014124 250 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10014124 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0003381300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.00€
    350.00€ / paquete de 1
    Ahorro 160.00€
    31% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Miniagitador magnético móvil para mezclar cantidades de hasta 250 ml para funcionamiento con batería y red eléctrica.
  • Motor sin escobillas duradero
  • Rango de velocidad ajustable continuamente
  • Alta adhesión magnética
  • Funcionamiento portátil con tiempo de funcionamiento prolongado (8 a 12 h).
  • Tiempo de carga corto (2 a 3h).
  • Pilas recargables AA estándar reemplazables.
  • Modo de alimentación opcional: a) sin alimentación con pilas estándar, b) con el adaptador de red suministrado (sin pilas), c) funcionamiento combinado de red y pilas (con pilas instaladas).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 300 a 1800 rpm
Posiciones de agitación. 1
Material de la placa superior Polipropileno
Capacidad 250 mL
Tensión 100/240 V
Vataje 9 W
Diámetro (métrico) 140/40 mm
Diámetro exterior (métrico) 80 mm
Altura (métrico) 37 mm
Anchura (métrico) 95 mm
Amperaje 1000 mA
Frecuencia 50/60 Hz
Ajuste de potencia De 8 a 12 h
Certificaciones/conformidad DIN EN 60529
Modelo Topolino Mobil
Tipo de motor Motor duradero y sin escobillas.
Clase de protección IP20
Tipo Miniagitador magnético
Peso (métrico) 320 g