Learn More
Invitrogen™ Kit TOPO™ TA Cloning™ para subclonación, sin células competentes
Código de producto. 15507540
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 reacciones
25 reacciones
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
20 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15507540 10 reacciones 10 reacciones
11543147 25 reacciones 20 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15507540 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 451641
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    375.00€
    359.65€ / 10 reacciones
    Ahorro 15.35€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Includes
Caja 1: Vector pCR 2.1-TOPO activado por topoisomerasa I, tampón de PCR, solución salina, dNTP, plantilla de control, primers M13 directos e inversos, primers de PCR de control, agua estéril; Caja 2: E. coli químicamente competente One Shot™ o Electrocomp™, medio S.O.C. plásmido de control superenrollado pUC19
Each kit uses the pCR™ 2.1-TOPOTA vector with convenient restriction sites for subcloning. The cloning kits are available with a variety of competent cells (available separately) or without competent cells, depending upon your needs and budget.
Cada kit utiliza el vector pCR™ 2.1-TOPO TA con prácticos sitios de restricción para subclonación. Los kits de clonación están disponibles con una serie de células competentes (disponibles por separado), o sin ellas, dependiendo de sus necesidades y presupuesto. Resistente a kanamicina (KanR) y Zeocin™ (ZeoR).
Vector pCR™ 2.1-TOPO TA: simplicidad de clonación y subclonación
El vector pCR 2.1-TOPO TA se linealiza con los salientes 3'-timidina (T) para el ligamiento directo de los productos de PCR amplificados con Taq polimerasa (clonación TA) y se «activa» con topoisomerasa I unida covalentemente. No hay necesidad de añadir ligasa y la clonación se completa en 5 minutos. Los sitios EcoRI que flanquean el sitio de inserción del producto de PCR permiten una sencilla escisión de insertos o usar cualquier combinación de 15 prácticos sitios de restricción que flanquean el inserto de PCR para una sencilla subclonación direccional.
Manipulación y selección de clones de pCR 2.1-TOPO TA
El vector pCR 2.1-TOPO TA contiene marcadores de resistencia de ampicilina y kanamicina y el gen LacZα para detección azul/blanco.
Clonación simplificada basada en TOPO
Mediante la tecnología de clonación TOPO, no hay necesidad de emplear primers de PCR que contengan secuencias específicas procedimientos posteriores a la PCR, preparación de vectores u otros pasos de manipulación de ADN que consumen mucho tiempo. Solo tiene que añadir la reacción de PCR directamente al vector cargado con la topoisomerasa suministrado, incubar 5 minutos y transformar con las células competentes de E. coli.
Clonación eficiente
Con hasta un 95 % de los clones transportado al inserto deseado, podrá filtrar menos clones y ahorrar tiempo y dinero. El vector pCR 2.1-TOPO TA utilizado en este kit se suministra con salientes 3T para una ligación eficaz de los productos PCR amplificados con Taq polimerasa, que contienen salientes 3A.
La referencia en clonación
En el campo de la clonación, la tecnología de clonación TOPO ha sido un socio fiable durante más de diez años para miles de científicos. Rápida, fácil de usar y eficiente, la clonación TOPO se ha aplicado a muchos vectores distintos para multitud de aplicaciones.
Kits TOPO TA Cloning para subclonación: opciones de kits
El kit TOPO TA Cloning para secuenciación puede adquirirse con diversas células competentes que ofrecen distintas ventajas dependiendo de sus necesidades:
  • Clonación general: Células TOP10 (n.º de cat. K4500-01, K4500-40)
  • Clonación de gran eficacia: Células TOP10 Electrocomp™ (n.º de cat. K4560-01, K4560-40)
  • Clonación general, resistencia T1 bacteriófaga: Células DH5α-T1R (n.º de cat. K4520-01, K4520-40)
  • Crecimiento rápido: E. Coli Mach1™ -T1R químicamente competente (n.º de Nº K4510-20)
  • Utilice sus propias células: flexibilidad y ahorro (n.º de cat. 450641)
También ofrecemos dos versiones del kit que incluyen un kit de minipreparación rápida de plásmidos PureLink™ (n.º de cat. K4500-02 y K4510-02) para utilizar en el aislamiento de un plásmido recombinante limpio y listo para secuenciación.
  • Rápido y fácil: de PCR a clones en solo tres pasos y en tan solo 5 minutos de manipulación
  • Eficiente: obtenga hasta el 95 % de clones con el inserto adecuado
  • Probado: rendimiento fiable durante más de una década con más de 4000 citas
  • Sencillo: no se requieren ligasas, procedimientos posteriores a la PCR ni primers de PCR con secuencias específicas
  • Vector: Vector pCR 2.1-TOPO TA: vector de subclonación con 15 prácticos sitios de restricción que flanquean al inserto para una subclonación direccional sencilla
  • Método de clonación: TOPO TA Cloning: Ligadura en 5 minutos basada en topoisomerasa I de productos de PCR con salientes 3′-A (amplificados con polimerasa Taq) al vector TOPO con salientes T
  • Células competentes: Varias opciones: seleccione entre kits con células generales, de alta eficacia, con resistencia T1 bacteriófaga y competentes (disponibles por separado) de rápido crecimiento o utilice las suyas propias
Clonación, clonación por PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Resistencia bacteriana a los antibióticos Ampicilina (AmpR), kanamicina (KanR)
Método de clonación TOPO™-TA
Contenido y almacenamiento • Vector pCR™2.1-TOPO™ activado con la topoisomerasa I
• Tampón de PCR
• Solución salina
• dNTP
• Plantilla de control
• Primers de M13 directos e inversos
• Cebadores de PCR de control
• Agua estéril
Almacenar entre - 5 y - 30 °C.
Todos los reactivos son estables durante seis meses si se almacenan adecuadamente.
Formato Kit
Línea de productos TOPO
Tipo de producto Kit de clonación
Cantidad 10 reacciones
Vector Vectores TOPO-TA