Learn More
Invitrogen™ Kit TOPO™ TA Cloning™, promotor doble, sin células competentes
Código de producto. 15751927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 reacciones
25 reacciones
Tamaño de la unidad:
25 reacciones
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15751927 10 reacciones cada uno
11503837 25 reacciones 25 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15751927 Supplier Invitrogen™ Supplier No. 452640
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    372.00€
    342.65€ / 10 reacciones
    Ahorro 29.35€
    7% Descuento
View all promotions
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
Vector pCR™II-TOPO activado por topoisomerasa I, tampón de PCR, solución salina, dNTP, plantilla de control, primers M13 directos e inversos, primers de PCR de control, agua estéril
Includes the pCR™II-TOPO TA vector with dual T7 and SP6 promoters. By eliminating time-consuming and tedious restriction site cloning, TOPO cloning is the most reliable cloning method, featuring a 5-minute cloning reaction and 3-step protocol, and yielding up to 95% recombinants.
Incluye el vector PCR™II-TOPO TA con dos promotores T7 y SP6. Al eliminar la tediosa y laboriosa clonación de sitios de restricción, la clonación TOPO es el método de clonación más fiable, ya que la reacción de clonación tarda solo 5 minutos con un protocolo de 3 pasos y produce recombinantes de hasta un 95 %. Resistente a kanamicina (KanR) y Zeocin™ (ZeoR)
Opciones del kit: Kits de promotor doble TOPO TA Cloning
Los kits de promotor doble TOPO TA Cloning pueden adquirirse con diversas células competentes que ofrecen distintas ventajas dependiendo de sus necesidades:
  • Clonación general: Células TOP10 (n.º de cat. K4600-J10, K4600-01, K4600-40)
  • Clonación de gran eficacia: Células TOP10 Electrocomp™ (n.º de cat. K4660-01, K4660-40)
  • Clonación general, resistencia T1 bacteriófaga: Células DH5α-T1R (n.º de cat. K4620-01, K4620-40)
  • Crecimiento rápido: E. coli Mach1™ -T1R químicamente competente (n.º de Nº K4610-20)
  • Necesidades de represor/inducción: Células TOP10F' (n.º de cat. K4650-01, K4650-40)
  • Suministro de sus propias células (n.º de cat. 450640 y 452640)
  • Salientes 3'-T para ligadura directa de productos de PCR amplificados con Taq
  • Promotores de T7 y SP6 para una transcripción in vitro eficaz
  • Sitios de primers directos e inversos M13 para secuenciación
  • 16 prácticos sitios de restricción, incluido EcoRI, que flanquean su inserto para su posterior escisión o subclonación
  • Diversas opciones de resistencia a kanamicina y ampicilina en E. coli
  • Fácil detección de colonias azules/blancas para la selección de recombinantes
Clonación, clonación por PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Resistencia bacteriana a los antibióticos Ampicilina (AmpR), kanamicina (KanR)
Método de clonación TOPO™-TA
Contenido y almacenamiento Caja 1:
• Vector pCR™II-TOPO™ activado con la topoisomerasa I
• Tampón de PCR
• Solución salina
• dNTP
• Plantilla de control
•Primers M13 directo e inverso
• Primers de PCR de control
• Agua estéril
Almacenar entre -5 y -30 °C.
Todos los reactivos son estables durante 6 meses si se almacenan adecuadamente.
Formato Kit
Para utilizar con (aplicación) Clonación y posterior transcripción in vitro
Incluye Vector de pCR™II-TOPO™ activado por topoisomerasa I; tampón de PCR; solución de sal; dNTP; plantilla de control; primers M13 directo e inverso; primers de PCR de control; agua estéril
Línea de productos TOPO
Tipo de producto Kit de clonación de TA
Promotor T7, SP6
Cantidad 10 reacciones
Vector Vectores TOPO-TA