Learn More
Topiramato, Mikromol™
Código de producto. 17914346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17914346 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17914346 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1348.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Topiramato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material Topiramate
CAS 97240-79-4
Nombres de analitos o componentes Topiramate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H21 N O8 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Topiramate, Epitoma, Epitomax, McN 4853, RWJ 17021, TPM, Topamac, Topamax, Topimax, Topina, Topomax, 5H-Bis[1,3]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, beta-D-fructopyranose deriv., 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene) beta-D-fructopyranose 1-sulfamate, 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene) beta-D-fructopyranose sulfamate
Fórmula InChI InChI=1S/C12H21NO8S/c1-10(2)18-7-5-16-12(6-17-22(13,14)15)9(8(7)19-10)20-11(3,4)21-12/h7-9H,5-6H2,1-4H3,(H2,13,14,15)/t7-,8-,9+,12+/m1/s1
SMILES CC1(C)O[C@@H]2CO[C@@]3(COS(=O)(=O)N)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1
Nombre IUPAC [(3aS,5aR,8aR,8bS)-2,2,7,7-tetrametil-5,5a,8a,8b-tetrahidrodi[1,3]dioxolo[5,4-b:5',3'-d]piran-3a-il]metil sulfamato
Peso molecular (g/mol) 339.36
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 339,0988 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.