Learn More
Topiramato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15385058 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15385058 1 g 1 g
15395058 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15385058 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 456190010
Fecha estimada de envoi: 22-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 97240-79-4 | C12H21NO8S | 339.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97240-79-4
Fórmula molecular C12H21NO8S
Peso molecular (g/mol) 339.36
Clave InChI KJADKKWYZYXHBB-XBWDGYHZSA-N
Sinónimo topiramate, topamax, epitomax, topamax sprinkle, tipiramate, topiramatum, tipiramato, topiramato, tipiramate french, tipiramato spanish
PubChem CID 5284627
ChEBI CHEBI:63631
Nombre IUPAC [(3as,5AR,8aR,8bS)-2,2,7,7-tetrametil-5,5a,8a,8b-tetrahidrolidi[1,3]dioxolo[4,5-a
SMILES CC1(OC2COC3(C(C2O1)OC(O3)(C)C)COS(=O)(=O)N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Topiramate
Punto de fusión 125.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.36
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Topiramate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2