Learn More
Topiramato 1,0 mg/ml en acetonitrilo, LoGiCal
Código de producto. 30463279
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30463279 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30463279 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP1348.0011
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Topiramate
CAS 97240-79-4
Nombres de analitos o componentes Topiramate
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C12 H21 N O8 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Topiramate, Epitoma, Epitomax, McN 4853, RWJ 17021, TPM, Topamac, Topamax, Topimax, Topina, Topomax, 5H-Bis[1,3]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, beta-D-fructopyranose deriv., 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene) beta-D-fructopyranose 1-sulfamate, 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene) beta-D-fructopyranose sulfamate
Fórmula InChI InChI=1S/C12H21NO8S/c1-10(2)18-7-5-16-12(6-17-22(13,14)15)9(8(7)19-10)20-11(3,4)21-12/h7-9H,5-6H2,1-4H3,(H2,13,14,15)/t7-,8-,9+,12+/m1/s1
Tipo de solución Solución única
SMILES CC1(C)O[C@@H]2CO[C@@]3(COS(=O)(=O)N)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1
Nombre IUPAC [(3aS,5aR,8aR,8bS)-2,2,7,7-tetrametil-5,5a,8a,8b-tetrahidrodi[1,3]dioxolo[5,4-b:5',3'-d]piran-3a-il]metil sulfamato
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Industry Type Pruebas de alimentos
Peso molecular (g/mol) 339.36
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 339,0988 g/mol