Learn More
Topilutamide, MedChemExpress
Código de producto. 16460238
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16460238 5 mg 5 miligramos
16417778 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16460238 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19470
MedChemExpress Topilutamide is a topical nonsteroidal antiandrogen (NSAA).
Topilutamide is a topical nonsteroidal antiandrogen (NSAA).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Topilutamide
Forma física Solid
CAS 260980-89-0
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H11F6N3O5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo BP766 Fluridil
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (372.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C([N+]([O-])=O)C(C(F)(F)F)=C1)C(C)(O)CNC(C(F)(F)F)=O
Peso molecular (g/mol) 403.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.23
Porcentaje de pureza 99.3%