missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TopFluor Colesterol, TRC

Código de producto. 30455925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30455925 2.5 mg
30455774 1 mg
30449181 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30455925 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT5403302.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 878557-19-8
Fórmula molecular C36H51BF2N2O
Peso molecular (g/mol) 576.61
Sinónimo (T-4)-[(3beta)-24-(3,5-dimethyl-1H-pyrrol-2-yl-kN)-24-(3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene-kN)chol-5-en-3-olato]difluoroboron, Bodipy FL Cholesterol, Bodipy cholesterol
SMILES [F-][B+3]1([F-])[N]2=C(C)C=C(C)C2=C(CC[C@@H](C)[C@H]3CC[C@H]4[C@@H]5CC=C6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@H]5CC[C@]34C)C7=C(C)C=C(C)[N-]17

Especificaciones

Nombre del producto químico o material TopFluor Cholesterol
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C36H51BF2N2O/c1-21(8-10-29-33-22(2)18-24(4)40(33)37(38,39)41-25(5)19-23(3)34(29)41)30-12-13-31-28-11-9-26-20-27(42)14-16-35(26,6)32(28)15-17-36(30,31)7/h9,18-19,21,27-28,30-32,42H,8,10-17,20H2,1-7H3/t21-,27+,28+,30-,31+,32+,35+,36-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 576.4063
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.