Learn More
MP Biomedicals Parte superior del adaptador CryoPrep
Código de producto. 15752432 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
FastPrep-24™
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15752432 FastPrep-24™ cada uno
1 options
Código de producto. 15752432 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 116002528T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    543.00€
    516.60€ / paquete de 1
    Ahorro 26.40€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-02-2027
Pieza de repuesto de FastPrep-24.
  • Tipo de adaptador: Criogénico
  • Procesamiento de muestras: Medio
  • Compatibilidad de tubos: 2 ml
  • Para FastPrep-24
Especificaciones
Volumen de la muestra (métrico) 2 mL
Descripción Procesamiento de muestras: Medio
Para utilizar con (aplicación) Placa de sujeción para fijar los tubos y el adaptador
Para utilizar con (equipo) FastPrep-24™
Admite 24 tubos de 2 mL
Tipo de producto Componente superior de repuesto