Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Controlador multifunción VisiLED MC 1500
Los controladores VisiLED son el núcleo del sistema VisiLED para controlar los cabezales de luz LED
Marca:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400000
Código de producto. 11777338
  • 702.00€ / paquete de 1
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-05-2026
Descripción
  • Permite la configuración de varios parámetros de iluminación, como la intensidad de la luz, 5 modos de segmento y el cambio de dirección de la iluminación.
  • Lo ofrece simultáneamente para dos cabezales de luz, así como para los cabezales de luz LED estroboscópica, con activación externa o parpadeo; para requisitos de contraste más bajos, ofrece atenuación continua y protección contra el exceso de temperatura del cabezal de luz LED conectado.
  • 4 posiciones de memoria para guardar modos de iluminación personalizados.
  • Activador externo: para iniciar una sola luz estroboscópica.
  • Modo intermitente: para sustituir la intensidad fija continua con un parpadeo corto para tomar fotografías.
  • Modo estroboscópico: para utilizar la función estroboscópica interna con frecuencias de entre 15 Hz – 5 KHz. Interfaz de ordenador RS 232 (USB 1.1 opcional) para configurar los parámetros a través del ordenador.
  • Interruptor de pedal entre posiciones de memoria (opcional).
Especificaciones
Especificaciones
Controlador para cabezales de luz VisiLED
153 x 110 x 40 mm (6 x 4,3 x 1,58 in)
Iluminación para esteromicroscopía
Cabezales de luz VisiLED
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
View accessory products
Promotions
Promotions