Learn More
TOOS, MedChemExpress
Código de producto. 16471796
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16471796 500 mg 500 miligramos
16421589 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16471796 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15932
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress TOOS, a Trinder's reagent, is a novel highly water-soluble aniline derivative; are widely used in diagnostic tests and biochemical tests.
TOOS, a Trinder's reagent, is a novel highly water-soluble aniline derivative
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TOOS
CAS 82692-93-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H18NNaO4S
Cantidad 500 mg
Sinónimo TOOS sodium salt
Información de solubilidad DMSO : ≥ 47 mg/mL (159.14 mM)
SMILES O=S(CC(O)CN(CC)C1=CC=CC(C)=C1)(O[Na])=O
Peso molecular (g/mol) 295.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.33
Porcentaje de pureza 99.76%
Grado Research
Forma física Powder